Imprimer
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964676-1G OR964676-5G
APOSOR964676-1GEA 177 EUR
APOSOR964676-1G APOSOR964676-5G
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione
Formule: C₆H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196817
Numéro CAS: 2816-12-8