Imprimer
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 510 EUR
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
Point de fusion: 79,5…80.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435898
Numéro CAS: 51363-01-0