Imprimer
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964339-1G OR964339-250MG
APOSOR964339-1GEA 265 EUR
APOSOR964339-1G APOSOR964339-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 196.246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17206126
Numéro CAS: 139308-53-5