Imprimer
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR964224-10G OR964224-1G OR964224-5G
APOSOR964224-10GEA 793 EUR
APOSOR964224-10G APOSOR964224-1G APOSOR964224-5G
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028718
Numéro CAS: 1424-74-4