Imprimer
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964201-1G OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA 184 EUR
APOSOR964201-1G APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
Poids moléculaire: 157.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683062
Numéro CAS: 144163-65-5