Imprimer
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 188 EUR
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Point d'ébullition: 174…175 °C (12 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424712
Numéro CAS: 3586-15-0
UN: 3265
ADR: 8,II