Imprimer
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 833 EUR
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738687
Numéro CAS: 651059-70-0