Imprimer
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 401 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
Poids moléculaire: 291.14 g/mol
Point de fusion: 49…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01419855
Numéro CAS: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8 III