Imprimer
2-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 132 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
2-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 97%
2-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009110
Numéro CAS: 55426-74-9