2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06335049 Numéro CAS: 3999-05-1 |