Imprimer
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963856-10G OR963856-1G OR963856-5G
APOSOR963856-10GEA 217 EUR
APOSOR963856-10G APOSOR963856-1G APOSOR963856-5G
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955756
Numéro CAS: 6980-09-2