Imprimer
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963839-1G OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA 647 EUR
APOSOR963839-1G APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Poids moléculaire: 191.055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784074
Numéro CAS: 886365-85-1