Imprimer
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 91.5 EUR
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462592
Numéro CAS: 6378-66-1