(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₁NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09607984 Numéro CAS: 138326-68-8 |