Imprimer
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2-Dimethylchroman-4-one
OR963494-1G OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA 538 EUR
APOSOR963494-1G APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369943
Numéro CAS: 3780-33-4