Imprimer
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 125 EUR
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 410 °C
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460972
Numéro CAS: 99337-98-1