Imprimer
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963325-1G OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA 183 EUR
APOSOR963325-1G APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01662416
Numéro CAS: 57544-34-0