Imprimer
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 1780 EUR
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16661183
Numéro CAS: 35207-70-6