4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17018685 Numéro CAS: 27058-54-4 |