Imprimer
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 632 EUR
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877751
Numéro CAS: 62819-95-8