Imprimer
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 248 EUR
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870743
Numéro CAS: 10168-58-8