Imprimer
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962881-1G OR962881-5G
APOSOR962881-1GEA 248 EUR
APOSOR962881-1G APOSOR962881-5G
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
4-Propoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870087
Numéro CAS: 903891-77-0