Imprimer
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
OR962867-100MG OR962867-1G OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA 108 EUR
APOSOR962867-100MG APOSOR962867-1G APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656494
Numéro CAS: 82523-07-7