2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11520462 Numéro CAS: 189955-91-7 |