Imprimer
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 97.3 EUR
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11136099
Numéro CAS: 51942-41-7