Imprimer
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 49.3 EUR
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10001542
Numéro CAS: 97421-21-1