Imprimer
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (3-iodopropyl)carbamate
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 155 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₆INO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09951819
Numéro CAS: 167479-01-8