2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09930082 Numéro CAS: 95832-60-3 |