Imprimer
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 248 EUR
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907639
Numéro CAS: 540753-14-8