Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₂N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09862609 Numéro CAS: 25186-42-9 |