2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09035985 Numéro CAS: 78648-27-8 |