Imprimer
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR962733-1G OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962733-1G APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 189.252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031504
Numéro CAS: 146514-31-0