Imprimer
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962689-100MG OR962689-1G OR962689-250MG
APOSOR962689-100MGEA 145 EUR
APOSOR962689-100MG APOSOR962689-1G APOSOR962689-250MG
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08052651
Numéro CAS: 6760-22-1