Imprimer
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 270 EUR
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO
Poids moléculaire: 175.227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772825
Numéro CAS: 857283-89-7