Imprimer
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962645-1G OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA 364 EUR
APOSOR962645-1G APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Poids moléculaire: 182.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203193
Numéro CAS: 25781-99-1