Imprimer
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962642-1G OR962642-5G
APOSOR962642-1GEA 79.9 EUR
APOSOR962642-1G APOSOR962642-5G
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol
Formule: C₆H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202627
Numéro CAS: 63826-59-5