Imprimer
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962629-1G OR962629-5G
APOSOR962629-1GEA 21.5 EUR
APOSOR962629-1G APOSOR962629-5G
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
4-(Boc-amino)benzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974271
Numéro CAS: 144072-29-7