Imprimer
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962599-1G OR962599-5G
APOSOR962599-1GEA 51.5 EUR
APOSOR962599-1G APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001653
Numéro CAS: 71995-54-5