Imprimer
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962553-1G OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA 183 EUR
APOSOR962553-1G APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211872
Numéro CAS: 50445-50-6