Imprimer
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962552-1G OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA 154 EUR
APOSOR962552-1G APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211871
Numéro CAS: 2585-23-1