Imprimer
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 219 EUR
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01120260
Numéro CAS: 2216-17-3