2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Poids moléculaire: 185.608 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00462901 Numéro CAS: 5465-90-7 |