Imprimer
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962496-1G OR962496-5G
APOSOR962496-1GEA 183 EUR
APOSOR962496-1G APOSOR962496-5G
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234344
Numéro CAS: 26883-29-4