Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031415 Numéro CAS: 1664-62-6 |