Imprimer
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962418-1G OR962418-5G
APOSOR962418-1GEA 168 EUR
APOSOR962418-1G APOSOR962418-5G
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂ClN
Poids moléculaire: 181.662 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663429
Numéro CAS: 298690-74-1