Imprimer
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962411-1G OR962411-25G OR962411-5G
APOSOR962411-1GEA 53.8 EUR
APOSOR962411-1G APOSOR962411-25G APOSOR962411-5G
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972392
Numéro CAS: 90085-05-5