Imprimer
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Propoxyazetidine hydrochloride
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 731 EUR
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804557
Numéro CAS: 897019-55-5