Imprimer
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962319-1G OR962319-250MG
APOSOR962319-1GEA 683 EUR
APOSOR962319-1G APOSOR962319-250MG
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile
Formule: C₉H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687167
Numéro CAS: 75920-46-6