Imprimer
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
OR962317-1G OR962317-250MG
APOSOR962317-1GEA 163 EUR
APOSOR962317-1G APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Poids moléculaire: 184.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658208
Numéro CAS: 2184-85-2