Imprimer
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2-Methoxyethoxy)phenol
OR962223-1G OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA 87 EUR
APOSOR962223-1G APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114941
Numéro CAS: 51980-60-0